Learn More
Tocris™ SB 4
Potent BMP4 agonist
Marke: Tocris™ 6881/50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SB 4 is a potent BMP4 agonist (EC50 = 74 nM). Activates canonical BMP signaling and increases SMAD-1/5/9 phosphorylation, with no effect on p-SMAD-2, p-SMAD-3 or p-TAK1. Bypasses noggin-induced inhibition of type I BMP receptors.Spezifikation
2-[[(4-Bromophenyl)methyl]thio]benzoxazole | |
50 mg | |
320.2 | |
99% |
100874-08-6 | |
C14H10BrNOS | |
Agonist |