Learn More
Thermo Scientific Chemicals SB 203580, 98 %
Artikelnummer. 15464079
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Hochspezifischer neuer Inhibitor von p38-Kinase- und MAP-Kinase-Homologen
Highly specific new inhibitor of p38 kinase and MAP Kinase homologues
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 152121-47-6
Summenformel C21H16FN3OS
Synonym 4-(4-Fluorphenyl)-2-(4-methylsulfinylphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazol
Spezifikation
Menge 25 mg
Beschreibung Weißer bis weißgrau
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochspezifischer neuer Inhibitor von p38-Kinase- und MAP-Kinase-Homologen
Formelmasse 377,44g/mol
Schmelzpunkt 235°bis 247 °C
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver
InChI-Schlüssel CDMGBJANTYXAIV-UHFFFAOYNA-N
SMILES CS(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NC(=C(N1)C1=CC=NC=C1)C1=CC=C(F)C=C1
IUPAC-Name 4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(4-methanesulfinylphenyl)-1H-imidazol-5-yl]pyridine
Molekulargewicht (g/mol) 377.44
Assay 98%