Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac Universelle Vakuumsysteme
Mit dieser einzigen integrierten Einheit, die eine ölfreie Vakuumquelle und einen gekühlten Dampfabscheider kombiniert, können Lösungsmittel sicher gehandhabt und zurückgewonnen werden.
12060.00 CHF - 22411.50 CHF
Spezifikation
Typ Universalvakuumsystem
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle gekühlten Kaltfallen (RVT) und die Universalvakuumquelle (UVS)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Elektrische Anforderungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Elektrische Anforderungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15976181
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
UVS450A-230
Universelles Vakuumsystem UVS450A mit VaporNet™ Technologie 230 V / 50 Hz
12060.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15986181
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
UVS850DDA-230
Universalvakuumsystem UVS850DDA 230 V / 50 Hz
22411.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sichere Handhabung und Rückgewinnung von Lösungsmitteln mit den Savant™ Speedvac™ Universellen Vakuumsystemen, ausgestattet mit einem einfach zu bedienenden Weithals-Glaskondensationskolben. Diese einzelne, integrierte Einheit besteht aus einer ölfreien Vakuumquelle und einer Kühlfalle und kann an jeden der Konzentratoren angeschlossen werden, wodurch ein komplettes SpeedVac System entsteht.
Beschreibung
UVS450 und UVS400A
  • Geringer Platzbedarf
  • Wartungsfreundliches, ölfreies und korrosionsbeständiges Universelles Vakuumsystem
  • Glaskondensationskolben mit extraweitem Hals und hermetischer Abdeckung
  • Einstufenkühlsystem
  • Effizient einsatzfähig mit allen SpeedVac™ Konzentratoren und anderen Vakuumgeräten
  • Optional kann das System durch die chemische Falle ANT100 zur Neutralisierung von Ammoniak oder Säuren erweitert werden.
  • Das System kann durch die chemische Falle DTK120R zur Absorption von flüchtiger Radioaktivität und Dampfrückständen erweitert werden.
  • Vakuum bis maximal <10 Torr (13.3 mbar)
  • Ölfreie ETFE-Diaphragmapumpe
  • 36 Liter/Minute Verdrängung bei 60 Hz;30 Liter/Minute bei 50 Hz-Modellen
  • UVS450A umfasst auch die VaporNet™ Technologie. Hierbei handelt es sich um ein Ventil in der Vakuumleitung und um einen
  • Steuerkreis für dieses Ventil.  Die Modulation dieses Ventils führt dazu, dass Moleküle länger in der Kühlfalle verbleiben, als dies bei einem konstanten Vakuum der Fall wäre. Alle Standardmerkmale zusätzlich zu:
UVS850DDA
  • Ölfreie leistungsstarke Pumpe (3 Stufen)
  • Max. Vakuum: <0.6 Torr
  • 36 Liter/Minute bei 60 Hz; 20 Liter/Minute bei 50 Hz-Modellen
  • PTFE-Beschichtung aller Schläuche und Verdampfung
  • Chemische Ammoniak-Neutralisationsfalle (ANT100) enthalten
  • Verfügt über die VaporNet™ Technologie. Hierbei handelt es sich um ein Ventil in der Vakuumleitung und um einen Steuerkreis für dieses Ventil.   Die Modulation dieses Ventils führt dazu, dass Moleküle länger in der Kühlfalle verbleiben, als dies bei einem konstanten Vakuum der Fall wäre. Thermo Scientific™ CryoCool™ Wärmeträgerflüssigkeit (SCC1). Diese muss für die Verwendung mit allen Kühlfallen (RVT) und der Universalvakuumquelle (UVS) bestellt werden.
Erfordert:
CryoCool™ Wärmeträgerflüssigkeit (SCC1). Diese muss für die Verwendung mit allen Kühlfallen (RVT) und der Universalvakuumquelle (UVS) bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Universalvakuumsystem
Alle gekühlten Kaltfallen (RVT) und die Universalvakuumquelle (UVS)