Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Kühlfallen-Serie
Mit Thermo Scientific™ Savant™ Kühlkondensatableitern kondensieren Sie eine Vielzahl von Lösungsmitteldämpfen, die das Öl der Vakuumpumpe verunreinigen und abbauen können (chemische Falle).
Marke: Thermo Scientific™ RVT450-230
Beschreibung
Kondensiert und entfernt eine Vielzahl von Lösungsmitteldämpfen, die das Öl der Vakuumpumpe verunreinigen und abbauen können, mit Thermo Scientific™ Savant™ Kühlkondensatableitern. Der Kühlkondensatableiter gewährleistet die sichere Rückgewinnung des Lösungsmittels und reduziert die Emissionen gefährlicher Chemikalien in die Umwelt.
Lösungsmittel werden während der Vakuumverdampfung mit einem SpeedVac™ Konzentrator aus Proben entfernt, die dann in einem FCKW-freien gekühlten Kühlkondensatableiter gesammelt werden. Lösungsmitteldämpfe gelangen in einen Kondensationskolben aus Glas und kondensieren an dessen Wänden. Dadurch wird verhindert, dass die Dämpfe die ölversiegelte Vakuumpumpe erreichen und möglicherweise beschädigen.
- Die schnelle Abkühlzeit minimiert die Wartezeit
- Leicht herausnehmbarer Glaskolben für schnelle Lösungsmittelwechsel
- Schnelle Abkühlung auf Betriebstemperatur
- Der anwenderfreundliche Glaskondensationskolben ermöglicht es, zur leichten Entleerung Flüssigkeit in einem separaten Gefäß aufzufangen
- Das geschlossene Kühlsystem macht verbrauchbare Kühlmittel wie Trockeneis und Aceton überflüssig
Spezifikation
UL-gelistet nach Anforderungen in den USA und Kanada CE-Kennzeichnung | |
Gekühlte Kaltwasserfalle RVT450 | |
Kühlfalle | |
230 V / 50 Hz |