Learn More
Berkshire™ SatPax™ 550, Pre-wetted 100% Meltblown Polypropylene Cleanroom Wiper
SatPax™ 550 wipers are composed of exceptionally clean 100% meltblown polypropylene pre-wetted with a consistent concentration of IPA and DI water.
1150.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | SatPax™ 550 vorgesättigte Wischtücher |
---|---|
Breite (angloamerikanisch) | 11 in. |
Breite (metrisch) | 28 cm |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Sättigungslösung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Sättigungslösung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15217198
|
Berkshire™
SPX550.001.24 |
23 x 28 cm (9 x 11 in.) | Isopropylalkohol und entionisiertes Wasser |
1150.00 CHF
1200 Stück |
Verfügbar ab: 17-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Very low extractables and ions
- Very low particle and fiber counts
- Excellent wet strength and abrasion resistance
- Reduces alcohol usage and preparation / handling costs
- Reduces VOC emissions
- Increases cleaning efficiency
- Increases cleaning protocol consistency
- Designed for use in ISO Class 5 and higher cleanroom environments and USP 797 applications
Spezifikation
SatPax™ 550 vorgesättigte Wischtücher | |
11 in. | |
28 cm | |
Unsteril |