Learn More
Sartorius Vivaspin™ 6 Zentrifugalkonzentratoren
Schnelle Probenkonzentration und hohe Probenrückgewinnung. Sartorius Vivaspin™ 6 Zentrifugalkonzentratoren sind die einzigen Geräte ihrer Größe, die auch 6 ml-Proben verarbeiten können. Sie sind mit vertikaler Doppelmembrankonstruktion und integrierten Deadstop-Taschen ausgestattet. Erhältlich mit PES-Membranen mit verschiedensten Molekulargewichtgrenzwerten.
Marke: Sartorius VS0601
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für mehr Flexibilität bei Volumen und Leistung entwickelt.- Kompakte Röhrchen können bis zu einem beeindruckenden 6 ml-Anfangsvolumen verarbeiten
- Optimal geeignet für die Konzentration von Antikörper-, Protein-, Nanopartikel- und Virusproben
- Universale Rotorkompatibilität:
- Zur Verwendung in Ausschwing- oder Festwinkelrotoren, die Standard 15 ml-Röhrchen mit konischem Boden aufnehmen
- Verfügt über erstklassige PES-Membranen mit hohem Durchsatz
- Die vertikale Membrankonstruktion mit zwei Membranen führt zu einer beispiellosen Filtrationsgeschwindigkeit und einer mehr als 100-fachen Konzentration
- Die Totstopptasche verhindert eine Konzentration bis zur Trockenheit für eine sichere Probenkonzentration
- Nahezu vollständige Konzentrat-Rückgewinnung von über 90 %
- Das verbleibende Volumen ist mit der aufgedruckten Graduierung und dem durchsichtigen Gehäuse leicht zu erkennen
- Die modifizierte Totstopptasche vereinfacht die direkte Pipettenrückgewinnung des Endkonzentrats
Spezifikation
PES | |
2,58 cm2 | |
25/Pk. | |
122 mm |
10 kDa | |
Polycarbonat | |
6mL |