Learn More
Sartorius Vivaspin™ 2 Zentrifugalkonzentratoren: PES-Membran (Polyethersulfon)
Durch die hohe Drehzahl und außergewöhnlich hohe Retentat-Rückgewinnung zur Konzentration sehr stark verdünnter Lösungen geeignet. Sartorius Vivaspin™ 2 Zentrifugalkonzentratoren: PES-Membranen bestechen durch ihre doppelte vertikale Doppelmembrankonstruktion, ihre geringen Innenflächen sowie Engspalt-Kammern. In verschiedenen MWCO-Stufen und Verpackungsgrößen lieferbar.
221.00 CHF - 750.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material (Membran) | PES |
Filtrationsbereich | 1,3 cm2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Konzentration, Entsalzung und Pufferanwendungen |
Gehäusematerial | Polycarbonat |
Produktcode | Marke | MWCO | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | MWCO | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10384931
|
Sartorius
VS0211 |
5 kDa | 25/Pckg. |
221.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10083930
|
Sartorius
VS0202 |
10 kDa | 100/Pckg. |
745.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10243281
|
Sartorius
VS0221 |
30 kDa | 25/Pckg. |
221.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10191321
|
Sartorius
VS0201 |
10 kDa | 25/Pckg. |
227.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10527251
|
Sartorius
VS0212 |
5 kDa | 100/Pckg. |
745.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10551351
|
Sartorius
VS0222 |
30 kDa | 100/Pckg. |
745.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10009450
|
Sartorius
VS0231 |
50 kDa | 25/Pckg. |
221.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10561351
|
Sartorius
VS0232 |
50 kDa | 100/Pckg. |
745.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10596651
|
Sartorius
VS0241 |
100 kDa | 25/Pckg. |
259.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10245471
|
Sartorius
VS0242 |
100 kDa | 100/Pckg. |
745.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11748813
|
Sartorius
VS0251 |
300 kDa | 25/Pckg. |
221.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10609541
|
Sartorius
VS0262 |
1000 kDa | 100/Pckg. |
745.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11730726
|
Sartorius
VS0252 |
300 kDa | 100/Pckg. | N/A | |||||
10708402
|
Sartorius
VS0261 |
1000 kDa | 25/Pckg. |
221.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10153711
|
Sartorius
VS0271 |
0,2 μm | 25/Pckg. |
221.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10357791
|
Sartorius
VS0291 |
3 kDa | 25/Pckg. |
227.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10062741
|
Sartorius
VS0272 |
0,2 μm | 100/Pckg. |
750.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10302412
|
Sartorius
VS0292 |
3 kDa | 100/Pckg. |
745.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10019780
|
Sartorius
VS02S1 |
5.000, 10.000, 30.000, 50.000, 100.000 Da | 25/Packung(Starterpaket) je 5 | N/A | |||||
Beschreibung
Kombiniert hohe Geschwindigkeit mit überragender Retentat-Recovery zur Aufkonzentration stark verdünnter Lösungen. Sartorius Vivaspin™ 2 Zentrifugalkonzentratoren: PES-Membranen haben zwei vertikale Membranen, kleine Innenoberflächen und Dünnkanalkammern. Erhältlich in einer Reihe von MWCOs und Verpackungsmengen.
Vivaspin Konzentratoren sind für den Einmalgebrauch vorgesehene Ultrafiltrationseinheiten für das Aufkonzentrieren biologischer Proben. Vivaspin 2 sind für Proben von 500 μl bis 2 ml in Rotoren für die Aufnahme von 15 ml-Zentrifugenröhrchen vorgesehen. Durch die durchdachte Ausführung ist selbst bei partikelbelasteten Lösungen eine Hochgeschwindigkeitsaufkonzentrierung mit Rückgewinnung nahezu des vollständigen Konzentrats möglich.Mit zwei vertikalen Membranen und optimaler Auslegung auf schnelle und sichere Aufkonzentrierung
- Patentierte Ausführung mit zwei vertikalen Membranen für ultrahohe Verarbeitungsgeschwindigkeiten
- Bei einer einzigen Zentrifugierung können Lösungen mit einem Volumen von bis zu 4 ml auf das 30-fache aufkonzentriert werden, in nur 5 – 30 Minuten
- Dünnkanalfiltrationskammer sorgt für minimale Membranverschmutzung und höhere Filtrationsgeschwindigkeiten
- Totraumtasche am Boden verhindert eine Probenfiltration bis zur Trockenheit
- PES-Membran mit hohem Durchfluss zeichnen sich durch eine sehr geringe Proteinbindung und nahezu keine Abgabe von Stoffen aus
- Tiefer Innenflächen- und Membranbereich für hervorragende Rückgewinnung auch bei stark verdünnten Lösungen
- Zwei Methoden für die problemlose Entnahme des Konzentrats:
- Direktes Pipettieren aus der Totraumtasche im Konzentrator
- Zurückzentrifugieren des Konzentrats in die zwecks Lagerung dicht verschließbare Rückgewinnungskappe
- Bei beiden Methoden eine Rückgewinnung nahezu des vollständigen Konzentrats von mehr als 90 % möglich
- Volumenskala ermöglicht eine problemlose Überwachung des Konzentratvolumens und des 8 μl Totraumvolumens
- Durchgängige Kompatibilität mit Ausschwingrotoren und Festwinkelrotoren für 15 ml-Zentrifugenröhrchen
Spezifikation
Ja | |
1,3 cm2 | |
Polycarbonat | |
2 ml (Festwinkelrotor), 3 ml (Ausschwingrotor) | |
17,8 mm |
PES | |
Konzentration, Entsalzung und Pufferanwendungen | |
Ausschwingrotor 4.000 x g Festwinkelrotor: 9.000 x g (3 - 50 kDa MWCO); 12.000 x g (100 kDa+ MWCO) |
|
126 mm |