Learn More
Sartorius Vivapure™ Miniprep MC Zentrifugationssäulen
Spin-Säulen für die einfache, schnelle Aufreinigung von His-markierten rekombinanten Proteinen aus Zelllysaten mit Ni2+-IDA-Agarose-Harz für Proben bis zu 0.65 ml und einee Wiederverwendung
Marke: Sartorius VS-MCMINI24
Beschreibung
Die Vivapure MaxiPrep MC Spin-Säulen sind Zentrifugengeräte für die schnelle Aufreinigung von His-markierten rekombinanten Proteinen aus Zelllysaten durch Metallchelataffinitätschromatographie. Die vorverpackten Spin-Säulen enthalten Ni2+-IDA-Agaroseharzstopfen als chromatographische Matrix. Das schnelle 1-2-3-Protokoll „Binden-Spülen-Eluieren“ eignet sich besonders für Screening-Anwendungen, bei denen viele Proben parallel verarbeitet werden müssen. Die Vivapure MaxiPrep MC Spin-Säulen können bequem in einer Zentrifuge mit Ausschwingrotor für Standardröhrchen mit 50 ml verwendet werden. Die Bindungskapazität beträgt ca. 10 mg His-markiertes Protein pro Einheit. Das geringe Aufnahmevolumen sorgt für eine hohe Solutrückgewinnung bei minimalem Verlust durch unspezifische Adsorption. Die Vivapure MaxiPrep MC Spin-Säulen können zweimal wiederverwendet werden und sind als komplette Kits einschließlich Puffern oder als Großpackungen erhältlich. Sie bieten eine attraktive Alternative zu langwierigen chromatographischen Methoden wie FPLC. Für die Verarbeitung größerer Probenvolumina über 20 ml, z. B. aus verdünnten Zellkulturüberständen, können die Vivapure MaxiPrep Spin-Säulen zudem mit einer Dichtkappe und einer Manschette für Peristaltikpumpen verwendet werden.
- Kit auf Basis von Spin-Säulen
- Die Geräte sind gebrauchsfertig.
- Schnelle Aufreinigung mit hohen Ausbeuten
- Parallele Verarbeitung
- Kostengünstig, da wiederverwendbar
- Starterkits erhältlich
Spezifikation
UF-Konzentratoren und -Puffer | |
Schnelle Aufreinigung von His-markierten rekombinanten Proteinen aus Zelllysaten | |
2 Anwender |
24 pro Packung | |
Zentrifugationssäule |