Learn More
Sartorius Vivapure™ Miniprep A/G Zentrifugationssäulen
Zentrifugaleinheiten mit Protein A- oder Protein G-Harz für die schnelle Affinitätsreinigung von Antikörpern aus kleinen Proben bis 0.65 ml.
86.34 CHF - 1401.75 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung von monoklonalen und polyklonalen Antikörpern aus Serum, Asciten und Zellkulturüberständen |
---|
Produktcode | Marke | Menge | Typ | Matrix | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Typ | Matrix | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10246694
|
Sartorius
VS-ARABUFPK |
Je | Pufferpackung | Protein A Resin | N/A | ||||
11715056
|
Sartorius
VS-ARAMINIB |
48/Packung | Zentrifugationssäule | Protein A Resin | N/A | ||||
11724059
|
Sartorius
VS-ARAMINIK |
16 pro Packung | Zentrifugationssäule | Protein A Resin | N/A | ||||
11750845
|
Sartorius
VS-ARGMINIB |
48/Packung | Zentrifugationssäule | Protein G Resin | N/A | ||||
11725056
|
Sartorius
VS-ARGBUFPK |
Jeweils | Pufferpackung | Protein G Resin | N/A | ||||
11760845
|
Sartorius
VS-ARGMINIK |
16 pro Packung | Zentrifugationssäule | Protein G Resin | N/A | ||||
11770845
|
Sartorius
VS-ARSTPKA2 |
2 Packung | MiniprepA Startpaket | Protein A Resin | N/A | ||||
11780845
|
Sartorius
VS-ARSTPKG2 |
2 Packung | MiniprepG Startpaket | Protein G Resin | N/A | ||||
Beschreibung
Die Vivapure MiniPrep Spin-Säulen sind vorgepackte Zentrifugengeräte zur Aufreinigung monoklonaler und polyklonaler Antikörper aus Serum, Aszites und Zellkulturüberständen. Das schnelle 1-2-3-Protokoll „Binden-Spülen-Eluieren“ eignet sich besonders für Screening-Anwendungen, bei denen viele Proben parallel verarbeitet werden müssen. Die Vivapure MiniPrep& Spin-Säulen können bequem in einer Zentrifuge mit Ausschwingrotor für Standardröhrchen mit 2.2 ml verwendet werden. Die Bindungskapazität beträgt ca. 1 mg IgG pro Einheit. Das geringe Aufnahmevolumen sorgt für eine hohe Solutrückgewinnung bei minimalem Verlust durch unspezifische Adsorption. Die Vivapure MiniPrep- und Spin-Säulen können dreimal wiederverwendet werden und sind als komplette Kits einschließlich Puffern oder als Großpackungen erhältlich. Sie bieten eine attraktive Alternative zu langwierigen chromatographischen Methoden wie FPLC. Für größere Volumina ist zudem das Vivapure MaxiPrep Kit erhältlich.
- Kit auf Basis von Spin-Säulen
- Die Geräte sind gebrauchsfertig.
- Schnelle Aufreinigung mit hohen Ausbeuten
- Parallele Verarbeitung
- Kostengünstig, da wiederverwendbar
- Starterkits erhältlich
Spezifikation
Reinigung von monoklonalen und polyklonalen Antikörpern aus Serum, Asciten und Zellkulturüberständen |