Learn More
Sartorius Vivaflow™ 50R Crossflow Kassetten
Einzigartige Tagentialfluss-Laboreräte mit Plug & Play zum Konzentrieren von Proben wie Viren und Antikörper
Marke: Sartorius VF05H0
288.97 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: PVC-Peristaltikschläuche und Adapter mit Druckanzeige und Durchflussbegrenzer in Größe 16
Beschreibung
- Wiederverwendbares Gerät mit schwach bindender Hydrosart™ Membran (aus modifizierter regenerierter Cellulose)
- Für die Konzentration von Proben bis 1 l
- Die aktive Membranfläche pro Gerät beträgt 50 cm.2
- Jede Einheit wird mit allen notwendigen Zubehörteilen für den Betrieb des Geräts mit einer Laborpumpe und einem Pumpenkopf der Größe 16 geliefert.
- Zur schnelleren Konzentration können zwei Kassetten gleichzeitig betrieben werden.
- Hauptgehäuse und Durchflusskanal aus Acryl
- Membranhalterung aus Polypropylen
- Nylonanschlüsse und PVC-Schläuche
- Kompatibel mit 1M NaOH für Reinigung und Depyrogenisierung
- Hohe Durchfluss- und Rückgewinnungsraten
- L x B x H: 100 x 24 x 100 mm
- Pumpendurchflussrate: 200 bis 400 ml/min
- Maximale Druckbelastung: 45 psi
- Höchsttemperatur: 60 °C
- Konzentration/Diafiltration von Antikörpern/rekombinanten Proteinen in der Biopharma-Forschung
- Konzentration kleiner Produktionsmengen von Proteinen für diagnostische Zwecke
- Konzentration von Viren aus Zellkulturüberständen oder Umweltproben
- Nanopartikelkonzentration
Spezifikation
Acryl | |
Konzentration von Viren und Antikörpern | |
Protein, Virus, Nanopartikel |
10 kDa | |
PVC-Peristaltikschläuche und Adapter mit Druckanzeige und Durchflussbegrenzer in Größe 16 | |
100 ml bis 1 l |