Learn More
Sartorius Vivaflow™ 200-Modul
BIOPHARMA
Das Vivaflow™ 200 Modul ist eine Plug-and-Play-Laborkassette mit Tangetialfluss. Wiederverwendbar. Optimal für Zellkultur-Überstand und Viruskonzentration. Hohe Durchfluss- und Rückgewinnungsraten.
Marke:  Sartorius VF20H9
530.87 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15993030
  • 700.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vivaflow™ 200 ist eine gebrauchsfertige und wiederverwendbare Labor-Tangetialfluss-Kassette für die Konzentration von bis zu 5 l-Proben.
  • Die Membranfläche pro Gerät beträgt 200 cm2.
  • Jede Einheit wird mit allen notwendigen Zubehörteilen für den Betrieb des Geräts mit einer Laborpumpe und einem Pumpenkopf der Größe 16 geliefert.
  • Zur schnelleren Konzentration können zwei Kassetten gleichzeitig betrieben werden.
  • Vivaflow™ 200 eignet sich optimal für Anwendungen wie die Konzentration von Zellkulturüberständen, Viren und Wasser, z. B. in Fischzuchtanlagen.
  • Dieses wirtschaftliche Produkt bietet einen Maßstab an Anwenderfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität, der konkurrenzlos zu anderen Laborfiltrationssystemen auf dem Markt ist.
  • Der Flip-Flow-Dünnkanal-Rückfließweg verbindet stark erhöhte Querströmungsverwirbelungen mit niedrigen Pumpenanforderungen.
  • Ein einzelnes 200 cm2-Modul konzentriert in der Regel 1 l um den Faktor 50 in weniger als 30 Minuten. Alternativ können zwei Vivaflow™ 200-Module parallel für eine Konzentration von 5 l in weniger als 75 Minuten verwendet werden.
  • Mit einer einzigen Endspülung wird eine nahezu vollständige Rückgewinnung des Konzentrats erreicht
  • Vivaflow™ 200 ist leicht zu reinigen und mehrfach wiederverwendbar.
  • Alle Zubehörteile für die Probenkonzentrierung sind mit Ausnahme einer Peristaltikpumpe mit Pumpenkopf für Schläuche der Größe 16 im Lieferumfang enthalten.
  • Für einen schnellen und bequemen Pufferwechsel kann dem System ein abgedichtetes 500 ml-Diafiltrationsreservoir hinzugefügt werden.
Erforderliche Ausstattung:
  • Das Standard-Vivaflow™ 200-Paket enthält Schläuche, Druckanzeiger, Durchflussbegrenzer und Hochdruckpumpenschläuche.
  • Alles, was Sie noch brauchen, ist eine Peristaltikpumpe mit einem Pumpenkopf für Schläuche mit 6,4 mm Außendurchmesser (Größe 16).
Parallele Ausführung von 2 Vivaflow™ 200 Kassetten:
  • Zur Konzentrationsbeschleunigung lassen sich zwei Vivaflow™ 200 Kassetten einfach mit einem Y-Verbindungsstück verbinden, das mit den richtigen Schlauchgrößen und -anschlüssen vormontiert ist (Schlauchgröße  für den Anschluss der beiden Vivaflow™ 200 Module, Schlauchgröße 15 für die Pumpe).
  • Bitte beachten Sie, dass Sie für die parallele Ausführung von zwei Vivaflows™ einen Pumpenkopf der Größe 15 benötigen.
  • Hohe Durchfluss- und Rückgewinnungsraten.
  • Durchsichtiges Gehäuse gewährleistet gute Prozessüberwachung
  • Gebrauchsfertige Einzelkassetten
  • Einfache Einrichtung von 2 Kassetten zur parallelen Verwendung.
  • Wiederverwendbares Produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
TFF/Tangetialfluss
Hydrosart
Konzentration, Entsalzung und Pufferaustausch
Je 1
Vivaflow 200-Modul
5,3 mL
13,8 cm
Wiederverwendbar
Acryl
200 cm2
4 bar (58 psi)
60 °C (140 °F)
0,5 bis 5 l
5,43 in.