Learn More
Sartorius Spritzenvorsatzfilter-Halter
Auslaufsichere Filtration bis 7 bar. Die Sartorius In-Line-Filterhalter aus transparentem Polycarbonat mit Silikondichtungen sind kostengünstig und wiederverwendbar. Die autoklavierbaren Einheiten sind für Spritzenfilter der Größen 25 mm und 13 mm lieferbar.
136.00 CHF - 146.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Klar |
---|---|
Verbinder | Weiblicher Luer Lock-Einlass, männlicher Luer-Slip-Auslass |
Material | Polycarbonat mit Silikondichtung |
Max. Druck | 7 bar |
Menge | 12 Packung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Filtrationsbereich | Volumen (metrisch) Verzögerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Filtrationsbereich | Volumen (metrisch) Verzögerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10750422
|
Sartorius
16514----------E |
13 mm | 0,5 cm2 | <0,2 mL |
136.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10139750
|
Sartorius
16517----------E |
25 mm | 3 cm2 | <0,3 mL |
146.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Silikondichtung ermöglicht leckfreie Filtration bei Drücken bis zu 7 bar durch einfaches Zusammenschrauben
- Filterträger im oberen und unteren Teil ermöglichen Filtration in beide Richtungen
- Geringes Totvolumen von weniger als 0.3 ml (nach Überwindung des Blasenpunktes)
- Klares Polycarbonat ist leicht zu reinigen und autoklavierbar
- Geräte durch Autoklavieren bei 121 °C sterilisieren
- Mit weiblichen Luer Lock-Einlass- und Luer-Lock-Auslassanschlüssen
Spezifikation
Klar | |
Polycarbonat mit Silikondichtung | |
12 Packung | |
121 °C |
Weiblicher Luer Lock-Einlass, männlicher Luer-Slip-Auslass | |
7 bar | |
249 °F | |
Spritzen-Filterhalter |