Learn More
Sartorius Wiederverwendbares Sterilitätskontrollsystem O-Ring aus Silikon
Silikon-O-Ring für die Verwendung mit dem wiederverwendbaren Sterilitätskontrollsystem.
Marke: Sartorius 6980574
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Filterhalter
- 40,5 x 3,5 mm
Spezifikation
Wiederverwendbar | |
Silikon | |
O-Ring | |
3,5 mm | |
40,5 mm |
Wiederverwendbares Sterilitätstestsystem | |
Unsteril | |
0,14 in. | |
1,6 in. |