Learn More
Sartorius™ Wiederverwendbares System für Sterilitätsprüfungen: Glasszylinder
Für den Einsatz mit Sterilitätsprüfsystemen
69.15 CHF - 86.35 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15972640
|
Sartorius™
6980589 |
85 mL | Modell 16522 |
69.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15902670
|
Sartorius™
6985060 |
130 mL | Modell 16523 |
86.35 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Glaszylinder – 14-555-944
- Ersatzteil für wiederverwendbares Sterilitätstestsystem
- Für Modell 16522; 85 ml
- Ersatzteil für wiederverwendbares Sterilitätstestsystem
- Für Filterhalter 16523 mit 130 ml Kapazität
Spezifikation
Zylinder | |
Glas |