Learn More
Sartorius Secura™ Waagen mit Oberschale
GREENER_CHOICE
Konzipiert für die Verwendung in regulierten Umgebungen für hochwertige Ergebnisse mit niedrigem Risiko. Sartorius Secura™ sorgt für hochwertige Messergebnisse, Konformität mit den regulatorischen Anforderungen und einen effizienteren Arbeitsablauf.
2940.00 CHF - 4395.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität GLP, GMP
Anschlusstyp Mini-USB
Displaytyp Farbgrafikdisplay
Lesbarkeit 10 mg
Format Karat, Korn, Milligramm, Pfund, Unze, Pennyweight
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Fassungsvermögen Modell Stabilisierungszeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Modell Stabilisierungszeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
13562970
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Sartorius
SECURA1102-1S
1,1 kg 1102 1,5 s
2940.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13572970
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
SECURA2102-1S
2,1 kg 2102 1,5 s
3200.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13552970
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Sartorius
SECURA3102-1S
3,1 kg 3102 1,5 s
3415.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13582970
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Sartorius
SECURA5102-1S
5,1 kg 5102 1,5 s
4395.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wiegen ohne Risiko: Die Datenübertragung an einen Drucker oder Computer wird bei den häufigsten Betriebsfehlern unterbrochen
  • Mit Level Control – einer optoelektronischen Level-Überwachung, Alarmbenachrichtigungen und interaktiver Anwenderunterstützung
  • Programmierte SQmin in der Waage ermöglichen aktives Überwachen des USP-Wiegebereichs
  • IsoCAL™ besticht durch eine integrierte, vollautomatische, motorisierte Kalibrierungs- und Einstellungsfunktion mit konfigurierbarem Aktionsniveau
  • Cal Audit Trail ermöglicht die rückverfolgbare Dokumentation aller Kalibrierungs- und Einstellungsdaten in der Waage
  • GLP-konforme Ausdrucke mit richtigen Zeit- und Datumsstempeln mit dem Sartorius GLP Drucker YDP30
  • Der Schutz durch ein Passwort verhindert unberechtigte Veränderungen der Wiegeeinstellungen
  • Das innovative Gehäusedesign ist leicht zu reinigen, sodass Ergebnisse nicht verfälscht werden
  • Optimierte Abgleichschale und Level Control für die Verwendung in Umgebungen mit laminarem Luftfluss
Technische Daten
  • Kalibrierung: isoCAL interne Kalibrierung, auch externe Kalibrierung möglich
  • Sicherheitsniveau: Konfigurierbar auf drei Ebenen
  • Wiegeeinheiten: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Stabilitätsanzeige: Ja
  • Gehäuseschutz: Gehäuse kann mit Aceton gereinigt werden
  • Verifizierte Modelle: Ja
  • Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
  • Diebstahlschutz: Kensington-Schloss und Verriegelung mit Kabel oder Kette
  • Ausgang: Mini-USB
  • Spannung: 100-240V (universal)
Anwendungsbereiche
Standardanwendungen: Wiegen, Dichte, Prozent, Wägeprüfung, Speicherung des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen. Besondere Laboranwendungen umfassen Mischen, Komponenten, Statistik und Umrechnung.
Spezifikation
Spezifikation
GLP, GMP
Farbgrafikdisplay
Karat, Korn, Milligramm, Pfund, Unze, Pennyweight
±20 mg
10 mg
50 bis 86 °F
Präzisionswaage
8,5 in.
18 cm
9,5 cm
36 cm
5,2 kg
2 W
Mini-USB
10 mg
Automatisch
Diamant, Aludruckguss, ABS-Kunststoff
12 g
10°C bis 30°C
2 Jahre
21,6 cm
3,7 in.
14 in.
11,4 lb.
100/240 V