Learn More
Sartorius Secura™ Analysewaagen
Einfaches, zuverlässiges Wiegen in regulierten Arbeitsbereichen
4530.00 CHF - 5025.00 CHF
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle | Touchscreen |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | 2009/23/EC, EN 45501:1992, OIML |
Anschlusstyp | Mini-USB |
Lesbarkeit | 0,1 mg |
Enthält | Manueller Windschutz, Universal-Netzadapter, in-u |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13512970
|
Sartorius
SECURA224-1S |
220 g | 224 |
5025.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13542970
|
Sartorius
SECURA124-1S |
120 g | 124 |
4530.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Einfaches, zuverlässiges Wiegen in regulierten Arbeitsbereichen
Entwickelt für Kunden, die in regulierten Umgebungen arbeiten und hochwertige Ergebnisse ohne Risiko benötigen. Secura sorgt für hochwertige Messergebnisse, Konformität mit den regulatorischen Anforderungen und einen effizienteren Arbeitsablauf.
- Wiegen ohne Risiko: Die Datenübertragung zu einem Drucker oder auf einen Computer wird bei den meisten häufig auftretenden Betriebsfehler blockiert
- Mit Nivellierungskontrolle – eine optoelektronische Nivellierungsüberwachung, Alarmübermittlung und interaktive Benutzerunterstützung
- Programmiertes SQmin in der Waage ermöglicht die aktive Überwachung des USP-Mindestprobengewichts
- IsoCAL™ bietet eine interne vollautomatische, motorisierte Kalibrierungs- und Einstellungsfunktion mit konfigurierbarer Aktionsnivellierung
- Cal Audit Trail bietet eine rückverfolgbare Dokumentation aller Kalibrier- und Einstellungsdaten in der Waage
- GLP-konforme Ausdrucke mit korrekten Uhrzeit- und Datumsstempeln, mit Sartorius GLP-Drucker YDP30
- Der Passwortschutz verhindert unbefugte Änderungen der Wägeeinstellungen
- Das innovative Gehäusedesign ermöglicht eine einfache Reinigung für gründliche Ergebnisse
- Optimierter Zugring und Nivellierungsregelung für Arbeiten in Umgebungen mit laminarem Luftstrom
- Kalibrierung: interne isoCAL automatische Kalibrierung; bietet auch externe Kalibrierung
- Sicherheitsnivellierung: in drei Stufen konfigurierbar
- Wägeeinheiten: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Stabilitätsanzeige: Ja
- Gehäuseschutz: mit Aceton reinigbares Gehäuse
- Verifizierte Modelle: Ja
- Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
- Diebstahlsicherung: Kensington Lock und Verriegelungsvorrichtung mit Kabel oder Kette
- Ausgänge: Mini-USB
- Leistung: 100–240 V (universal)
Standardanwendungen: Wiegen, Dichte, Prozent, Wägeprüfung, Speicherung des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen. Besondere Laboranwendungen umfassen Mischen, Komponenten, Statistik und Umrechnung.
Spezifikation
Touchscreen | |
Mini-USB | |
Manueller Windschutz, Universal-Netzadapter, in-u | |
<±0,2 mg | |
<±0,1 mg | |
2 s | |
10 ° bis 30 °C | |
2 Jahre | |
21,6 cm | |
12,6 in. | |
32 cm | |
14,1 in. | |
11,24 lb. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
2 W | |
50/60 Hz |
2009/23/EC, EN 45501:1992, OIML | |
0,1 mg | |
Optoelektronischer Nivelliersensor mit Alarmfunktion | |
ABS-Kunststoff, Aluminium-Druckguss | |
±1,5 ppm/&Grad;C | |
50 bis 86 °F | |
Analytische Waage | |
8,5 in. | |
9 cm | |
8,22 in. | |
20,9 cm | |
36 cm | |
5,1 kg | |
100/240 V | |
0,2 A |