Learn More
Sartorius Mikrobiologie-Kit für Schulen
Ideale Lehrmittel für den Unterricht in der Mikrobiologie und im Umweltschutz in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen
Marke:  Sartorius 24002
Artikelnummer. 15972610
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Handbuch, Aluminiumkoffer, Pinzette aus Edelstahl, Filtrationssystem für Proben, Filtrationssysteme für steriles Wasser, Impföse, Kulturmedien (Nährbouillon), Würze-Nährstoffpad-Sets, Standard-Nährstoffpad-Sets, Endo-Nährstoffpad-Sets. Filtersystem umfasst Gerät, 3-Wege-Ventil, Adapter, Spritze und Glasfaserfilter. Filtersystem umfasst Filterhalter, Spritze und Membranfilter.
Beschreibung
Beschreibung
Alle für mikrobiologische Tests erforderlichen Geräte sind in einem robusten Aluminiumgehäuse enthalten.
  • Sieben leicht verständliche Experimente
  • Kompaktes und robustes Design
  • Tragbar für noch mehr Komfort
Das im Koffer enthaltene Handbuch enthält allgemeine Anweisungen und detaillierte Beschreibungen der Methoden für die Experimente.
Themen:
  • Nachweis von Mikroorganismen in Wasser, Luft und Boden
  • Auswirkungen von Antiobiotika
  • Nachweis von Hefen auf Substrate in der Natur
  • Herstellung von Gas durch alkoholische Gärung
  • Bakterienwachstum bei unterschiedlichen Temperaturen
Das für die Filtration erforderliche Vakuum wird mit einer Spritze und einem 3-Wege-Ventil erzeugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mikrobiologie-Kit für Schulen
Ideale Lehrmittel für den Unterricht in der Mikrobiologie und im Umweltschutz in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen
Handbuch, Aluminiumkoffer, Pinzette aus Edelstahl, Filtrationssystem für Proben, Filtrationssysteme für steriles Wasser, Impföse, Kulturmedien (Nährbouillon), Würzenährstoffpad-Sets, Standard-Nährstoffpad-Sets, Endo Nährstoffpad-Sets, Filtrationssystem inklusive Gerät, 3-Wegeventil, Adapter, Spritze und Glasfaserfilter, Filtrationssystem inklusive Filterhalter, Spritze und Membranfilter