Learn More
Sartorius Sartolab™ RF/BT Vakuumfiltrationseinheiten
Zur einfachen und schnellen Filterung wässriger Lösungen. Sartorius Sartolab™ RF/BT Vakuumfiltrationseinheiten sind anwenderfreundliche Filtereinheiten für den Einmalgebrauch. Sie enthalten eine hochwertige PES-Membran und vereinen besonders hohe Durchflussraten und hohen Durchsatz mit extrem geringer Proteinbindung und wenig extrahierbaren Substanzen. In verschiedenen Füllmengen lieferbar.
128.00 CHF - 368.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI, ISO 10993 |
---|---|
Verbinder | Plug-on hose nipple |
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 1,77 Zoll-Flaschenhals |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Typ | Filtrationsbereich | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Filtrationsbereich | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11771005
|
Sartorius
180C1----------E |
Sartolab RF Filter | 18 cm2 | 150 mL | N/A | ||||
11781005
|
Sartorius
180C2----------E |
Sartolab RF Filter | 39 cm2 | 500 mL | N/A | ||||
11711015
|
Sartorius
180C6----------E |
Sartolab BT | 62 cm2 | 1000 mL | N/A | ||||
11755815
|
Sartorius
180C4----------K |
Sartolab BT | 18 cm2 | 150 mL | N/A | ||||
11721015
|
Sartorius
180C7----------E |
Sartolab RF Filter | 24 cm2 | 250 mL | N/A | ||||
11701015
|
Sartorius
180C5----------E |
Sartolab BT | 39 cm2 | 500 mL | N/A | ||||
11791005
|
Sartorius
180C3----------E |
Sartolab RF Filter | 62 cm2 | 1000 mL | N/A | ||||
Beschreibung
Hochwertige, zuverlässige Sterilfiltereinheiten- Auffangkolben (RF) und Flaschenaufsatz (BT) enthalten eine hochwertige Sartorius PES-Membran
- Kombinieren der höchsten Durchflussraten und des höchsten Durchsatzes mit extrem niedriger Proteinbindung und extrahierbaren Substanzen
- Ideal für die Filtration von Gewebekulturmedien, Puffern, Additiven und anderen wässrigen Biologika
- RF- und BT-Vakuumeinheiten als Einheiten mit 150, 250, 500 und 1000 ml lieferbar
- Einheiten mit 500 und 1000 ml werden serienmäßig mit 90 mm-Membran geliefert
- Verbesserte Filtrationsgeschwindigkeit und -durchsatz für kostengünstige Filtration
Spezifikation
USP Klasse VI, ISO 10993 | |
Ja | |
Polystyrol | |
0,22 μm | |
Filtration von Zellkulturmedien, Puffern, Additiven und anderen wässrigen biologischen Stoffen |
Plug-on hose nipple | |
1,77 Zoll-Flaschenhals | |
PES | |
Steril |