Learn More
Sartorius External rechargeable battery pack, 49 Wh (4.4 Ah/
Zur Verwendung mit Secura und Quintix Semi-Micro Waagen (14-560-017 bis -020).
Marke: Sartorius YRB11Z
Additional Details : Gewicht : 0.38000kg Transport : UN number : 3480 Chem class : 9
Beschreibung
- Für Standard-Laborwaagen
Spezifikation
Secura und Quintix Semimikrowaage | |
Wiederaufladbares Akku-Pack |