Learn More
Sartorius Practum™ Analysewaagen
Erhalten Sie professionelle Ergebnisse mit einem Wiegeinstrument von Weltklasse. Sartorius Practum™ Analysewaagen bieten ein innovatives Gehäusedesign und eine robuste Wägezelle für einfaches Wiegen und außergewöhnliche Konnektivität beim Transferieren von Ergebnissen an Microsoft™ Excel™-Tabellen oder einen Drucker.
Marke:  Sartorius PRACTUM224-1S
2069.95 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13522990
  • 2230.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Analytische Abdeckhaube, Universal-Netzteil, USB-Datenkabel, Abdeckung während der Verwendung, Anwendungsleitfaden
Beschreibung
Beschreibung
Erhalten Sie professionelle Ergebnisse mit einem Wiegeinstrument von Weltklasse.Sartorius Practum™ Analysewaagen bieten ein innovatives Gehäusedesign und eine robuste Wägezelle für einfaches Wiegen und außergewöhnliche Konnektivität beim Transferieren von Ergebnissen an Microsoft™ Excel™ Tabellen oder einen Drucker.
  • Sie bezahlen nur für das, was Sie wirklich brauchen
  • Gleichbleibende Messungen mit hervorragender Reproduzierbarkeit und Überlastungsschutz für viele Jahre zuverlässige Leistung
  • Eine Sperre verhindert ungewollte Änderungen an den Einstellungen
  • Schnelle und einfache Datenübertragung mit Plug & Play-Technologie von der Waage an einen Drucker oder Computer
  • Der robuste und ergonomische Zugluftschutz widersteht auch starker Beanspruchung durch mehrere Anwender
  • Das Gerät kann zur einfachen Reinigung komplett zerlegt werden
Spezifikationen
  • Prüfung des ebenen Stands: Wasserwaage mit Luftblase zur Zentrierung
  • Wiegeeinheiten: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Manipulationsschutz: Sperre
  • Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
  • Diebstahlschutz: Kensington-Schloss oder Sicherung mit Kabel oder Kette
  • Wiegen unterhalb: Ja
  • Ausgang: Mini-USB
  • Spannung: 100 bis 240 V (universal)
Anwendungsbereiche
Wiegen, Dichte, Prozent, Wägeprüfung, Speicherung des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Touchscreen
EN 61010-1/IEC 61010-1, EN 61326-1/IEC 61326-1
220 g
Analysewaage mit motorischem Windschutz und Ionisator, Universal-Netzadapter,
±0,3 mg
224
±3 ppm/&Grad;C
50 bis 86 °F
Analytische Waage
8,5 in.
9 cm
8,22 in.
20,9 cm
36 cm
4,5 kg
100/240 V
0,2 A
200 g
Mini-USB
0,1 mg
Manuelle Glasnivellieranzeige mit Luftblase
ABS-Kunststoff, Aluminium-Druckguss
±0,1 mg
4 s
10 ° bis 30 °C
2 Jahre
21,6 cm
12,6 in.
32 cm
14,1 in.
9,92 lb.
100/240 V 50/60 Hz
2 W
50/60 Hz