Learn More
Sartorius Microsart™ Maxi-Vakuumpumpen
Microsart Maxi-Vakuumpumpen bieten modernste Technologie für den täglichen Einsatz in mikrobiologischen Laborumgebungen
Marke:  Sartorius 16694-1-60-22
Artikelnummer. 15962540
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Ideal für mikrobiologische Filtrationen
  • Neopren-Membranpumpen
  • Verminderte sublethal geschädigte Organismen, höhere Wiederbelebungsraten und kürzere Inkubationszeiten
  • Niedriger Geräuschpegel
  • Öl- und wartungsfrei
  • Geregeltes und leicht einstellbares Vakuum
  • Druckfiltration mit Microsart Mini Vac möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15.65 lbs.
0.9 A
204 x 261 x 110 mm (8 x 10.3 x 4.3 in.)
130 W
40 °C
60 Hz
10.92 cm
20.32 cm
261 mm
115 V
7.1 kg
115 V 60 Hz
57.5 bis 59.0 dBA
104 °F
22 l/min
4.3 Zoll
8 in.
10.3 Zoll
1 bar