Learn More
Sartorius PUMPE MICROSART E.JET 4/MIN
Eine neue Vakuumlaborpumpe, die ausreichend Vakuum für die Vakuumfiltration und die gleichzeitige Überführung der gefilterten Flüssigkeit in den Abfall schafft
Marke: Sartorius 166MP-4
1600.14 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Eine neue Vakuumlaborpumpe, die ausreichend Vakuum für die Vakuumfiltration und die gleichzeitige Überführung der gefilterten Flüssigkeit in den Abfall schafft
Zum Pumpen von sowohl Gas als auch Flüssigkeiten ausgelegt. Das bedeutet mehr Effizienz und weniger Fehlfunktionen aufgrund von eindringendem Wasser im Pumpenkopf.
- Ideal für die Probenfiltration in der Mikrobiologie
- Erreicht einen Transmembrandruck von 600 mbar und eine Durchflussrate von >4.0 l/Min.
- Konstante Durchflussraten
- Definiertes maximales Vakuum
- Das ideale Zubehör für 3-, 2- und 1-Wege-Verteiler vereinfacht den Betrieb
- Saugflaschen und Wasserabscheider sind nicht erforderlich
- Spart 70 % Arbeitsfläche
Spezifikation
100/230 V, 50/60 Hz | |
PTFE, ETFE, Polypropylen, EPDM | |
80 °C | |
50/60 Hz | |
19 cm | |
12 cm | |
170 mm | |
Gehäuse IP64 | |
1 bar |
120 x 170 x 190 Zoll (4.7 x 6.7 x 7.5 mm) | |
176 °F | |
4 l/min | |
7.5 Zoll | |
4.7 in. | |
6.7 Zoll | |
Vakuumpumpe | |
Vakuumfiltration und Simultanübertragung der gefilterten Flüssigkeit auf Abfall | |
100/230 V |