Learn More
Sartorius Trichter für Combisart™
Wiederverwendbare Edelstahltrichter für die mikrobielle Auszählung und Partikelzählung.
107.00 CHF - 454.00 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Combisart Trichter |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10243541
|
Sartorius
6981063 |
Trichterdeckel | Kleiner zentraler Luftanschluss |
107.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10446741
|
Sartorius
6981002 |
Trichter | Verschlussklemme |
454.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Diese drei Filterhalter wurden speziell für die mikrobiologische Qualitätssicherung entwickelt und unterscheiden sich nur in ihrer Kapazität
- Die wiederverwendbaren Trichter verfügen über eine spezielle Verriegelungsklammer, die die Positionierung und das Entnehmen des Membranfilters vereinfacht sowie eine sichere Verriegelung gewährleistet
- Zur Rückverfolgbarkeit hat jeder Filtertrichter eine eigene Seriennummer
Spezifikation
Edelstahl | |
Combisart Trichter | |
Je 1 |