Learn More
Sartorius Entris™ Präzisionswaagen
Für effektive und zuverlässige Wägeergebnisse in der täglichen Arbeit. Sartorius Entris™ Präzisionswaagen bieten eine einfache und klar strukturierte Bedienoberfläche, eine logische Tastenbelegung und hervorragende Lesbarkeit, sodass fehlerfreier Betrieb möglich ist.
Marke: Sartorius ENTRIS323-1S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weiß beleuchtetes Display mit hohem Kontrast und 15 mm hohen Ziffern, bei allen Beleuchtungsbedingungen außergewöhnlich leicht zu lesen
- Neues Betriebskonzept: einfache Konfiguration der einzelnen Einstellungen durch kurze, menügestützte Textaufforderungen (Auswahl aus 5 Sprachen) und einfache Navigation mit Cursortasten
- Lieferbar mit interner Kalibrierung
- Bidirektionale RS232C-Schnittstelle, optionales Sartorius-Kabel zur Verbindung der Waage mit einem USB-Anschluss
- Sehr einfache Bedienung
- Alle Tasten geben beim Drücken einen deutlichen Klick ab
- Klar gestaltetes Bedienfeld
- Die monolithische Wägezelle bietet hohe thermische Beständigkeit und sehr kurze Ansprechzeiten
- Schnelles Ansprechen und dauerhafte Anzeige
- Bedienoberfläche mit Textaufforderungen
- Wechsel zwischen bis zu 5 Einheiten
Anwendungsbereiche
Prozentuales Wägen, Wechsel zwischen Einheiten, Netto-Brutto, Berechnung, Dichtebestimmung und Zählung
Spezifikation
Extern | |
1 mg | |
ENTRIS323-1S | |
1.1 sec. | |
115 mm |
320 g | |
2 mg | |
1 mg | |
230 x 303 x 136 mm |