Learn More
Sartorius Entris™ Präzisionswaagen
Für effektive und zuverlässige Wägeergebnisse in der täglichen Arbeit. Sartorius Entris™ Präzisionswaagen bieten eine einfache und klar strukturierte Bedienoberfläche, eine logische Tastenbelegung und hervorragende Lesbarkeit, sodass fehlerfreier Betrieb möglich ist.
Marke:  Sartorius ENTRIS323I-1S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15253903
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Weiße, hintergrundbeleuchtete, kontrastreiche Anzeige mit 15 mm-Ziffern; unter allen Raum-Lichtverhältnissen sehr einfach abzulesen
  • Neues Anwendungskonzept: einfache Konfiguration der einzelnen Einstellungen durch kurze, menügeführte Textaufforderungen (5 Sprachen zur Auswahl) und einfache Navigation mit Cursortasten
  • RS-232C bidirektionale Datenschnittstelle: optionales Sartorius Kabel zum Anschluss der Waage an den USB-Anschluss
  • Sehr einfache Bedienung
  • Alle Tasten haben einen deutlichen Druckpunkt
  • Klar definiertes Bedienfeld
  • Monolithische Wägezelle bietet hohe thermische Stabilität und außerordentlich schnelle Reaktionszeiten
  • Schnelle Reaktionszeit und Anzeigestabilität
  • Sprachgesteuerte Anwenderoberfläche
  • Wechsel zwischen bis zu 5 Einheiten
Anwendungen
Prozentwägen, Einheitenwechsel, Tierwägung, Nettogesamtbetrag, Berechnung, Dichtebestimmung und Zählung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Intern
1 mg
ENTRIS323i-1S
1.1 sec.
230 x 303 x 136 mm
320 g
2 mg
1 mg
Präzisionswaage
115 mm