Learn More
Sartorius Komplettsystem für Vivaflow™ Modelle
ohne Angabe
Marke:  Sartorius VFS504
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11576434
Beschreibung
Beschreibung
Die modularen Tangentialflusskonzentratoren Vivaflow 50 und Vivaflow 200 bieten eine deutlich schnellere Konzentration mit weniger Überfüllung als vergleichbare Geräte
Der einzigartige “Flip-Flow”-Dünnkanal-Fließweg verbindet stark erhöhte Querströmungsverwirbelungen mit niedrigen Pumpenanforderungen
Vivaflow 200 Komplettsystem
  • Für die bis zu 50-malige Aufkonzentration von 1 l in weniger als 30 Minuten
  • Zur beschleunigten Filtration oder zur Verarbeitung von Mengen über 5 l können zwei Vivaflow-200Module parallel miteinander verbunden werden
  • Mit Pumpe (115 V), Easy Load Pumpenkopf (Größe 16), Schläuchen, 500 ml-Probe, Diafiltrationsreservoir
Vivaflow 50 Komplettsystem
  • Für die Aufkonzentration von Volumen mit 100 ml auf weniger als 10 ml in nur wenigen Minuten
  • Bis zu sechs miteinander verknüpfte Module können 3 l in 60 Minuten bis zu 50 Mal aufkonzentrieren
  • Mit Pumpe (115 V), Easy Load Pumpenkopf (Größe 16), Schläuchen, 500 ml-Probe, Diafiltrationsreservoir, Modulständer, Druckanzeige, T-Verbindungsstücke, Reihen-Verbindungsstücke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vivaflow 50
TPX
Pumpe (115 V), Easy Load Pumpenkopf (Größe 16), Schläuche, 500 ml-Probe, Diafiltrationsreservoir, Modulständer, Druckanzeige, T-Verbindungsstücke, Reihen-Verbindungsstücke
Konzentratorsystem
10.7 x 2.5 x 8.4 cm (4.21 x 0.98 x 3.3 in.)
10,7 cm
2,5 cm
8,4 cm
Dichtung und O-Ring aus Silikon, Polypropylen, Federdruckindikator aus Edelstahl, Durchflussbegrenzer aus Polypropylen, Anschlussstücke aus Nylon, Schläuche aus PVC (medizinische Qualität)
50 cm2
Jeweils
1,5 ml
4,21 in.
0,98 in.
3,3 in.