Learn More
Sartorius ARIUM ADVANCE/COMFORT CLEANING SET
Effektive Entfernung von Belag und Metallverunreinigungen
Brand: Sartorius H2O-CCS
69.46 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes:
- Alkalireiniger HEDTA, Ethanolamin, Triethanolamin
- Saurer Reiniger HEDTA, Phosphorsäure, Zitronensäure
Description
- Effektive Entfernung von Belag und Metallverunreinigungen
- Beseitigung organischer Verbindungen
- Dispersion von Kolloiden
- Stabile pH-Werte
- Sanft zum Material
Specifications
Wassersystem | |
Arium™ RO-Modul Reinigungsset | |
Alkalireiniger HEDTA, Ethanolamin, Triethanolamin, saurer Reiniger HEDTA, Phosphorsäure, Zitronensäure |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- arium RO cleaning set
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: diammonium citrate