Learn More
Sartorius arium™ advance EDI-Wassersystem, ASTM-Typ 2
Das Sartorisu™ arium™ advance EDI Wassersystem liefert Wasser des Typs 2 von konstant hoher Qualität für Laborzwecke.
Marke: Sartorius H2O-EDI-2-T
Beschreibung
Das Reinwassersystem arium™ advance EDI liefert Typ-2-Wasser mit der besten Qualität bei einer Leistung von bis zu 10 l/h. Das System erreicht die höchsten Retentionsraten von Ionen bei optimaler Wasserausbeute und entfernt zuverlässig Oxidationsmittel, Schwermetallionen und Partikel aus Speisewasser. Das erzeugte Reinwasser wird in Bagtank-Systemen von arium™ gelagert. Wenn ein Sartopore™ 2 150-Endfilter im System verwendet wird, ist das Wasser praktisch frei von Mikroorganismen.
- Innovative iJust-Technologie
- Verwendet einzigartige Bagtank-Technologie mit Anschlüssen für Dosierpistolen
- Anwenderfreundliche, einfache Anwendung
- Einzigartige Vorfiltertechnologie mit Aktivkohle, phosphatfreiem Katalysator und 5 μm-Partikelfilter
Vorteile:
- Geringer Wasserverbrauch
- Erfüllt die Laboranforderungen von Kunden und spart Wartungszeit
- Keine Gebrauchsanweisung erforderlich, intuitive Anwendung des Menüs
- Reduziert hocheffizient Kolloide und Chlor, Oxidationsmittel, organische und wasserlösliche Schwermetalle
Anwendungen:
- Mikrobiologische Medien und Reagenzien
- Lösungen für die chemische Analyse und Synthese
- Histologie
- ELISA, RIA
- Puffer und pH-Lösungen
- Speisewasser für Laborgeräte wie Autoklaven, Glasreiniger, Luftbefeuchter, Wasserbäder usw.
Spezifikation
0,2 bis 0,07 Produktwasser, weniger als 1.500 Speisewasser | |
Größer als 99 % | |
<10 | |
Typ 2 | |
<50 Produktwasser, <1000 Speisewasser | |
35,6 °F bis 86 °F | |
Speisewasser für Laborgeräte wie Autoklaven, Glasreiniger, Luftbefeuchter, Wasserbäder usw. | |
Arbeitsfläche | |
4 bis 10 | |
35,6 °F bis 95 °F | |
4 | |
13,7 in. | |
19,7 in. | |
17,75 in. | |
57.3 lb. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Größer als 99 % | |
<1 CFU/1.000 ml | |
10 l/h | |
<5 bis 15 Produktwasser | |
EDI Elektrodeionisationswassersystem | |
2 °C° bis 30 °C° | |
80% | |
<1 ml | |
5 °C° bis 45 °C° | |
2 °C° bis 35 °C° | |
< 1 | |
35 cm | |
50,1 cm | |
45,1 cm | |
26 kg | |
100/240 V |