Learn More
Sartorius Zubehör für die Membranfiltration mit Biosart™ 100
ohne Angabe
Marke: Sartorius 16417
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zubehörbeschreibungen
Adapter, ABS-Copolymer – 14-555-780- Biosart 100 Membranheber
- Für den einfachen Transfer von Membranen auf Agarplatten
- Biosart 100 Adapter
- Zum Aufsatz von Biosart 100 Monitoren auf 50 mm-Halterungen
- Biosart 100 Adapter
- 50 mm-Fritte aus Edelstahl mit Silikondichtung
- Zum Anschluss des Biosart 100 Monitors auf den 16840- oder 16841-Sockel
- Biosart 100 Adapter für die Aufnahme verschiedener Trichtertypen
- Zum Anschluss der Biosart 100 Monitore auf Combisart™ Verteiler 16844, 16842 und 16843
- Ersatzstopfen für 16385
- 16385 dient dem Aufsatz von Biosart 100 Monitoren auf Combisart Verteiler
Spezifikation
Wiederverwendbar | |
ABS-Copolymer | |
Für den einfachen Transfer von Membranen auf Agarplatten |
Sartorius Biosart 100 | |
Unsteril | |
Adapter |