Learn More
Sartorius Sartolab™ MultiStation
Der Sartolab™ MultiStation ist ein Ständer, in den 1 bis 6 Vakuumfiltrationseinheiten passen und der die gleichzeitige Filtration von bis zu 6 Proben ermöglicht.
Marke: Sartorius SDLC01
3185.71 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die freihändige parallele Filtration von bis zu 6 Proben
- Fest mit Vakuumquelle verbunden
- Einfache Installation von Vakuumfiltrationseinheiten in der MultiStation für eine schnelle und einfache Probenfiltration ohne zusätzliche Anschlüsse und zeitaufwändige Stabilisierung
- Funktioniert mit Sartolab™ RF 50 Vakuumfiltereinheiten; der Trichteradapter dieser Einheiten ist so konzipiert, dass er perfekt in die Halterung der MultiStation passt.
- Die Filtrationseinheit wird mit einem Klick mit dem Gerät verbunden und gewährleistet eine perfekte Filterstabilität.
- Mit einem zweiten Klick wird das Vakuum automatisch aktiviert und die Filterung beginnt.
- Mit dem drehbaren, multidirektionalen Kopf lassen sich die Proben problemlos manipulieren.
- Mit den nummerierten Halterungen können Sie Proben während der Filtration leicht nachverfolgen.
- Zeitsparend (die Filtereinheiten müssen vor der Verwendung nicht einzeln installiert werden)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
Sartolab HF/BT-Einheiten | |
Parallele Filtration von bis zu 6 Proben |
Weiß | |
Vakuumfilter | |
Unsteril | |
Filtereinheit |