Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Sartobind Q Pico 0.08 ml
Starke Ionenaustauscher zum Polieren monoklonaler Antikörper zur Entfernung von Viren, DNA, Wirtszellproteinen, ausgelaugtem Protein A und Endotoxinen.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ 92IEXQ42DD-11--D
Artikelnummer. 15922680
  • 517.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Starke Ionenaustauscher sind perfekte Werkzeuge zum Polieren monoklonaler Antikörper zur Entfernung von Viren, DNA, Wirtszellproteinen, ausgelaugtem Protein A und Endotoxinen.
  • Da Größenausschlusseffekte vernachlässigbar sind, eignen sie sich für die Aufreinigung von Viren wie Adeno oder Linsen, die eine um eine Größenordnung höhere dynamische Bindungskapazität aufweisen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Stabilisierte verstärkte Cellulose
2.9 cm2
Polypropylen, Polyester
0.6 MPa
Membranadsorber, Ligand: Quaternäres Ammonium
Konventionelles Filterdesign
3 bis 5 μm
0.8 bis 2.4 ml/min
Luer-Lock-Anschluss (weiblich)
10/Pckg.