Learn More
Sartorius™ Sartobind™ Polypropylene Housing Stabilized Reinforced Cellulose Membrane Q SingleSep Nano Capsules
Marke: Sartorius™ 92IEXQ42DN-11
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
USP Class VI | |
3 bis 5 μm | |
For DNA, host cell proteins, endotoxins, viruses contaminant removal applications | |
1Each | |
Q SingleSep Nano Capsules |
Anion Exchanger Stabilized Reinforced Cellulose | |
36 cm2 | |
Polypropylen | |
1 Each |