Learn More
Invitrogen™ SARS Hüllprotein, synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0262
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SARS-Hülle synthetisches Peptid, PEP-0262, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 11 Aminosäuren nahe dem Carboxy Terminus des SARS E-Proteins überein.Spezifikation
Virus | |
SARS-Hüllprotein | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |
gereinigt | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |