Learn More
Thermo Scientific Chemicals Saphir-Substrat, 10 x 10 x 0.432 mm, EPI-polierte zwei Seiten, C-Achse
Marke: Thermo Scientific Chemicals 045017.KT
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Sapphire Substrate | |
EPI zwei Seiten poliert | |
Je 1 | |
10 x 10 x 0,432 mm |