Learn More
Notrax Sanitop Deluxe™ rutschfeste Gummimatte
Die Gummimatten bieten dank ihrer aggressiven, rutschfesten Oberfläche eine komfortable und sichere Arbeitsplattform in nassen Bereichen. Große Löcher und Erhöhungen, sodass Flüssigkeiten in nassen Bereichen und Verschmutzungen in trockenen Bereichen hindurchgelangen können und die Oberfläche frei bleibt.
Marke: Notrax 563S0035BL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Gummimatten bieten dank ihrer aggressiven, rutschfesten Oberfläche eine komfortable und sichere Arbeitsplattform in nassen Bereichen
- Große Löcher und Erhöhungen, sodass Flüssigkeiten in nassen Bereichen und Verschmutzungen in trockenen Bereichen hindurchgelangen können und die Oberfläche frei bleibt
- Sicherheit und Komfort vereint in einem Produkt
- Ergonomisches Design dank einer 20 mm dicken Arbeitsplattform
- Die geraden Kanten ermöglichen die Abdeckung eines beliebigen Bereichs durch die Verbindung der Matten längs oder nebeneinander an den jeweiligen Verbindungsstücken
- Die Reinigung mit Detergens und einem Wasserstrahl wird für eine längere Lebensdauer empfohlen
- Zusammensetzung aus 100 % Naturkautschuk für allgemeine Anwendungen
Spezifikation
Schwarz | |
152 cm | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
5 ft. | |
Naturkautschuk | |
91 cm |