Learn More
Cole-Parmer Sanitary Clamps, 304 Stainless Steel
Great for food, beverage, and dairy applications—fittings comply with FDA and 3A standards
Marke:  Cole-Parmer 50118-42
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30053587
  • 20.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ideal for general-purpose, food, beverage, and pharmaceutical applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. 304 stainless steel (SS) offers good chemical resistance
Spezifikation
Spezifikation
3 A;FDA
Sanitary Clamp
1/2 to 3/4 in. Sanitary Clamp Size