Learn More
Cole-Parmer Sanitary Clamp Fittings, Straight Hose Barb Adapter, 316 Stainless Steel
Great for food, beverage, and dairy applications—fittings comply with FDA and 3A standards
41.55 CHF - 58.20 CHF
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30054121
|
Cole-Parmer
50118-09 |
3/8 in. |
41.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30054278
|
Cole-Parmer
50118-08 |
1/4 in. |
41.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30054337
|
Cole-Parmer
50118-13 |
1-1/2 in. |
53.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30053175
|
Cole-Parmer
50118-12 |
1 in. |
47.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30054051
|
Cole-Parmer
50118-11 |
3/4 in. |
41.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30054177
|
Cole-Parmer
50118-10 |
1/2 in. |
41.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30052958
|
Cole-Parmer
50118-14 |
2 in. |
58.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30054292
|
Cole-Parmer
50118-07 |
1/8 in. |
41.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Ideal for general-purpose, food, beverage, and pharmaceutical applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. 316L stainless steel (SS) offers excellent chemical resistance against corrosive acids and bases. Hose barb connection helps easily transition to tubingSpezifikation
Straight |