Learn More
Cole-Parmer Sanitary Clamp Fittings, Cross Union, 316 Stainless Steel
Great for food, beverage, and dairy applications—fittings comply with FDA and 3A standards
104.00 CHF - 145.00 CHF
Spezifikation
Form Cross
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
30053528
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer
50118-39
1 in. Sanitary Clamp Size
104.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30052997
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer
50118-40
1-1/2 in. Sanitary Clamp Size
112.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30053673
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer
50118-41
2 in. Sanitary Clamp Size
145.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ideal for general-purpose, food, beverage, and pharmaceutical applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. 316L stainless steel (SS) offers excellent chemical resistance against corrosive acids and bases. Easily combine or split fluid flow
Spezifikation
Spezifikation
Cross
Dokumentation
Product Certifications
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.