Learn More
Cole-Parmer Sanitary Clamp Fittings, 90 Degrees Elbow Union, 316 Stainless Steel
Great for food, beverage, and dairy applications—fittings comply with FDA and 3A standards
46.30 CHF - 76.05 CHF
Spezifikation
Form 90° Elbow
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
30054066
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer
50118-30
2 in. Sanitary Clamp Size
76.05 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30054131
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer
50118-27
3/4 in. Sanitary Clamp Size
46.30 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30053695
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer
50118-28
1 in. Sanitary Clamp Size
51.05 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30053218
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer
50118-29
1-1/2 in. Sanitary Clamp Size
61.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ideal for general-purpose, food, beverage, and pharmaceutical applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. 316L stainless steel (SS) offers excellent chemical resistance against corrosive acids and bases
Spezifikation
Spezifikation
90° Elbow