missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer Sanitary Clamp Fittings, 45 Degrees Elbow Union, 316 Stainless Steel
Great for food, beverage, and dairy applications—fittings comply with FDA and 3A standards
43.95 CHF - 65.35 CHF
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30054242
|
Cole-Parmer
50118-31 |
3/4 in. Sanitary Clamp Size |
43.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30053536
|
Cole-Parmer
50118-33 |
1-1/2 in. Sanitary Clamp Size |
51.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30054244
|
Cole-Parmer
50118-34 |
2 in. Sanitary Clamp Size |
65.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30053297
|
Cole-Parmer
50118-32 |
1 in. Sanitary Clamp Size |
47.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Ideal for general-purpose, food, beverage, and pharmaceutical applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. 316L stainless steel (SS) offers excellent chemical resistance against corrosive acids and basesSpezifikation
45° Elbow |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts