Learn More
Notrax Sani-Trax™ Disinfecting Foot Bath Entrance Mat, Black
Notrax Sani-Trax™ Disinfecting Foot Bath Entrance Mat cleans and sanitizes shoes, recommended at entrances to all food processing areas. As traffic passes, rubber tips bend to immerse soles in disinfectant solution, a double action that keeps contamination from reaching food processing areas.
Marke:  Notrax 346S1824BL
Additional Details : Gewicht : 3.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17782018
  • 44.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Diese Matte reinigt und desinfiziert Schuhe, weshalb die Verwendung an sämtlichen Eingängen zu Lebensmittelverarbeitungsbereichen empfohlen wird
  • Tausende flexibler Noppen sorgen für eine automatische Scheuerwirkung, um Kontaminanten aus den Schuhen zu entfernen
  • Bei Belastung biegen sich die Gummienden, sodass die Sohlen in eine Desinfektionslösung getaucht werden; diese doppelte Wirkung soll verhindern, dass Kontaminationen in Bereiche der Lebensmittelverarbeitung gelangen
  • Die praktische Mattengröße ist passend für die meisten Türen
  • Saugnäpfe an der Unterseite verhindern ein Verrutschen der Matte
Spezifikation
Spezifikation
9,4 in.
Matten für Industrie und Gewerbe
18 cm
Schwarz
Naturkautschuk
24 cm