Learn More
Sand, weißer Quarz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15697260
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Purum p.a., Pulver
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14808-60-7
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silika, Siliciumdioxid, Quarz, Cristobalit, Kieselgur, Tridymit, Kieselsäureanhydrid, Kieselerde, Silika, amorph, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Siedepunkt 2210 °C
Chemischer Name oder Material Sand, weißer Quarz
Schmelzpunkt 1710 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Strukturformel SiO2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 60.08 mol
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Sand, weiß