Learn More
Vitlab™ SAN Universal-Steckschlüssel
Mit passendem Deckel. Vitlab™ SAN Mehrzweckbehälter eignen sich optimal zur staubgeschützten Aufbewahrung kleiner Bauteile, Geräte und Utensilien.
Marke:  Vitlab™ 36491
30.58 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10393091
  • 34.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Glasklar
  • Mit genau passendem Deckel 
  • Innenboden eben
  • Verstärkte Außenkanten für sicheren Stand
  • Ideal für die staubgeschützte Aufbewahrung kleiner Bauteile, Instrumente und Utensilien
Spezifikation
Spezifikation
4000 ml
Durchsichtig
Zur staubgeschützten Aufbewahrung kleiner Bauteile, Instrumente und Utensilien
Je 1
340 x 230 x 94 mm
230 mm
Deckel
Rechteckig
Aufbewahrungsbehälter
verstärkt
340 mm
94 mm