Learn More
Dräger™ Probenschläuche und Werkzeuge für Dräger™ accuro™ Bellows Pumpen
Marke: Dräger™ 6400078
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
accuro Balgpumpe | |
Adapter | |
10 m |
Verlängerungsschlauch | |
33 ft. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ Probenschläuche und Werkzeuge für Dräger™ accuro™ Bellows Pumpen > Verlängerungsschlauch; 33 ft.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur