Learn More
Merck Sampling Capsule for Metals Analysis, 1.0 μm
Disposable, EPA-accepted method for collecting groundwater prior to dissolved metals analysis.
Marke: Merck GWSC10001
Includes: Zertifikat mit LDL-Analysen (niedrigste Nachweisgrenze) für eine breite Palette von Metallen.
Beschreibung
Von der EPA akzeptierte Einwegmethode zur Sammlung von Grundwasser vor der Analyse gelöster Metalle.
Diese Grundwasser-Probenahmekapseln sind eine von der EPA zugelassene Methode zur Sammlung von Grundwasser vor der Analyse gelöster Metalle. Die gefaltete Membran bietet eine viermal größere Filtrationsfläche als eine 142 mm Filterscheibe für schnellere Durchflussraten und höheren Durchsatz.Merkmale & Vorteile
- Jede Kapsel enthält ein Zertifikat, das die niedrigste nachweisbare Konzentration (LDL) für 67 Metalle und 2 Anionen angibt.
- Niedrig extrahierbare Filter- und Gehäusematerialien minimieren den Hintergrund während der Probenanalyse
- Erhältlich mit drei verschiedenen Porengrößen für eine Vielzahl von Wasserbedingungen: 5,0 µm für hohe Partikelkonzentrationen, 1,0 µm für normale Partikelkonzentrationen, 0,45 µm für relativ sauberes Wasser
Anwendungen: Überwachung von Umgebungsbedingungen, Analyse gelöster Metalle in Wasser
Compliance
Zertifiziert für 67 Metalle und 2 Anionen; erfüllen die Voraussetzungen der US EPA für die 0.45 μm-Filtration
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
1,0 μm | |
600 cm2 | |
HDPE | |
Pharmazeutische Filter oder Ultrafilter |
Zertifiziert für 67 Metalle und 2 Anionen; erfüllt die US-EPA-Filtrationsanforderungen für 0,45 µm-Filtration. | |
Unsteril | |
Für die Metallanalyse | |
1Pack | |
7,6 cm |