Learn More
Buerkle™ Probenbeutel SteriBag Blue
Der sterile Probenbeutel SteriBag Blue ist speziell für den Einsatz in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie geeignet. Um der Gefahr von Fremdkörpern in der Produktion vorzubeugen, sind der Probenbeutel sowie der Aufreiß-Verschluss in einem blauen Farbton.
219.00 CHF - 301.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Probenbeutel |
---|---|
Beschreibung | Probenbeutel |
Zertifizierung/Konformität | Lebensmittelzertifikat |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16389541
|
Buerkle™
5344-7008 |
650 ml |
301.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16399541
|
Buerkle™
5344-7012 |
1650 ml |
219.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- PE, blau
- Gute Sichtbarkeit und bei der visuellen Kontrolle zuverlässig zu entdecken
- Flüssigkeitsdicht, zum Aufbewahren und Transportieren von festen, halbfesten sowie flüssigen Medien
- Mit Beschriftungsfeld
- Steril, RNasen-, DNase- und pyrogenfrei
Spezifikation
Probenbeutel | |
Lebensmittelzertifikat | |
Ja | |
Polyethylene |
Probenbeutel | |
Blau | |
Lebensmitteln | |
Steril |