Learn More
Cytiva Probenbecher
Marke: Cytiva 80-6459-81
199.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das verbesserte, einfach zu bedienende Ettan IPGphor-System 3 überwindet die häufigsten Hürden der bestehenden Technologie, um Geschwindigkeit, Reproduzierbarkeit und erhöhte Proteinlasten konsequent zu gewährleisten. Die Ettan IPGphor 3-Steuerungssoftware ermöglicht die Erstellung, Speicherung und Bearbeitung von Protokollen. Empfohlene Laufparameter werden vorgeschlagen, indem lediglich Daten über die Anzahl und den Typ der verwendeten Immobiline DryStrips eingegeben werden.Ettan IPGphor 3-Steuerungssoftware
Erzeugt professionelle grafische Berichte mit großer Benutzeroberfläche für die Programmierung und Bearbeitung. Der Benutzer kann Protokolle erstellen, speichern und bearbeiten sowie während eines Laufs anhalten, um ein Protokoll in Echtzeit zu bearbeiten. Mit der Software können bis zu vier Ettan IPGphor 3 IEF-Einheiten gleichzeitig gesteuert werden, die jeweils einen unterschiedlichen Satz von Laufparametern ausführen. Die Geräte können über die PC-Steuereinheit gestartet, gestoppt oder pausiert werden. Die Software ermöglicht die Fernüberwachung der PC-Steuereinheit durch einen Webbrowser. Öffnen und Anzeigen gespeicherter Protokolldateien früherer Läufe, Erstellen von Statusberichten mit sofortigen Betriebszustandsberichten auf Anfrage Protokolldateien können exportiert werden, z. B. nach Microsoft Excel. Die Software überwacht Spannung, Strom und Volt-Stunden des Laufs und erzeugt eine grafische Anzeige während des Laufs. Exporte können erstellt, gespeichert, gedruckt und exportiert werden.
Ettan IPGphor-Verteiler
Ettan IPGphor-Verteiler und Verteilerlicht vereinfachen die isoelektrische Fokussierung mehrerer Proben und reduzieren die Handarbeitszeit in erster Dimension auf ein Minimum. Die Verteiler sind für maximale Leistung und Flexibilität ausgelegt und können 12 IPG-Streifen gleichzeitig verarbeiten. Die Proben-Äquilibrierung kann auch in derselben Schale durchgeführt werden, wodurch erhebliche Zeit gespart wird. Der Ettan IPGphor-Verteiler aus Keramik weist außergewöhnlich gleichmäßige thermische Eigenschaften auf und ist für die anspruchvollsten Anwendungen ausgelegt. Die hohe Wärmeleitfähigkeit des keramischen Materials verhindert jegliche „Hot Spots“, die die 2-D-Elektrophoresekarten verzerren können.
- Das Ettan IPGphor 3 IEF-System ist ein vollständig integriertes isoelektrisches Fokussierungssystem, das für Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit in der ersten Dimension der 2-D-Elektrophorese optimiert ist
- Gleichzeitige Verarbeitung von 12 IPG-Streifen (70 mm, 110 mm, 130 mm, 180 mm oder 240 mm) mit Ettan IPGphor-Verteiler, Ettan IPGphor-Verteilerlicht oder Keramik-Streifenhaltern
- Verwenden von Probengefäßen mit Ettan IPGphor Verteilern oder Ettan IPGphor Verteilerlicht, um die Proteinbelastung deutlich zu erhöhen
- Die Ettan IPGphor 3 Steuerungssoftware ermöglicht die Verwaltung von bis zu vier Ettan IPGphor 3 IEF-Geräten gleichzeitig, die jeweils einen anderen Satz von Betriebsparametern ausführen
- Das Deckeldesign ermöglicht einen optimalen Betrieb mit lichtempfindlichen Proteinproben
- Das System ist vollständig kompatibel mit der früheren Ettan IPGphor IEF Einheit und eignet sich ideal für 2-D DIGE Anwendungen
Spezifikation
Ettan IPGphor 3 IEF-System | |
CL Streifenhalter | |
Probenbecher |