Learn More
Samariumstücke, 12 mm (0.47 in.) & kleiner, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386587
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Verpackt in luftstabiler Poly-Flasche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-19-9
Summenformel Sm
Molekulargewicht (g/mol) 150.36
MDL-Nummer MFCD00011233 MFCD00151299
InChI-Schlüssel KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC-Name Samarium
SMILES [Sm]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium pieces
Farbe Grau
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Menge 10 g
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Partikelgröße 12mm (0.47 in.) & down
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Form Stückchen