Learn More
Samarium, Feststoff in verschiedenen Formen, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Samarium |
Farbe | Silberfarben bis grau |
Namenshinweis | ingot |
Aussehen | Silver Gray solid |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (REO) |
Menge | 100 g |
Geruch | Geruchsneutral |