Learn More
Samarium(III)-Nitrathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
50.70 CHF - 475.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13759-83-6
Summenformel H12N3O15Sm
Molekulargewicht (g/mol) 444.46
MDL-Nummer MFCD00149857
InChI-Schlüssel HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym samarium nitrate hexahydrate, samarium iii nitrate hexahydrate, samarium trinitrate hexahydrate, samarium nitrat german, samarium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, samarium 3+ salt, hexahydrate, samarium nitrat, samariumnitratehexahydrate, 3no3.sm.6h2o, samarium 3+ trinitrate hexahydrate
PubChem CID 203081
SMILES O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11376268
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011224.06
5 g
50.70 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11396268
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011224.14
25 g
169.00 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11386268
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011224.22
100 g
475.00 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Samarium(III) nitrate hydrate is used as a catalyst in von Pechmann condensation for the preparation of coumarins. Further, it finds use in optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material. It is also used as a laboratory reagent. In addition to this, it is used in NMR spectroscopy for spectral resolution and is used for doping purposes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13759-83-6
444.46
HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
203081
H12N3O15Sm
MFCD00149857
samarium nitrate hexahydrate, samarium iii nitrate hexahydrate, samarium trinitrate hexahydrate, samarium nitrat german, samarium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, samarium 3+ salt, hexahydrate, samarium nitrat, samariumnitratehexahydrate, 3no3.sm.6h2o, samarium 3+ trinitrate hexahydrate
O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Samarium(III) nitrate hydrate
13759-83-6
∼3
(REO)
MFCD00149857
samarium nitrate hexahydrate, samarium iii nitrate hexahydrate, samarium trinitrate hexahydrate, samarium nitrat german, samarium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, samarium 3+ salt, hexahydrate, samarium nitrat, samariumnitratehexahydrate, 3no3.sm.6h2o, samarium 3+ trinitrate hexahydrate
HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
Samarium(3+); Trinitrat; Hexahydrat
203081
99.99%
Geruchsneutral
2.375 g/mL
78°C to 79°C
Gelb
Kristalline Aggregate
H12N3O15Sm
UN1477
Soluble in water and acetonitrile.
O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
444.46
336.36 (Anhydrous)
Reacton™
Hygroskopisch
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H272-H315-H319-H335
Kann Brand verstärken;
Oxidationsmittel.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P380+P375-P372-P380-P501c
Gehäuse H272-H315-H320-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:5,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-798-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VP3150000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern